Principaux documents
1.02137
Millipore
Contact E
Envirocheck, for enterobacteriaceae
10 UNITS
37,20 $
37,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 UNITS
37,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.74
37,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Envirocheck
Forme
solid (ready-to-use)
Fabricant/nom de marque
Envirocheck
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Adéquation
enterobacteriaceae
Description générale
Envirocheck Contact Enterobacteriaceae, a semi-quantitative detection of microorganisms on surfaces and in liquids, are flexible paddles that are coated with Tryptic soy agar to detect the bacteria belonging to the family Enterobacteriaceae from the samples. Slide A is coated with Plate Count Agar to obtain the total viable (aerobic) count. Slide B is coated with Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar, recommended for the isolation and enumeration of all Enterobacteriaceae species in foodstuffs.
Application
This medium is recommended for the selective isolation and enumeration of all Enterobacteriaceae species in foodstuffs. Envirocheck contact slides can be used for both surface and liquid testing in industrial and environmental monitoring.
Remarque sur l'analyse
Count the number of colonies on both sides of the paddle. Plate Count Agar: Count the number of colonies for obtaining the total aerobic bacterial count (TVC). Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar: Degradation of dextrose is accompanied by production of acid which is indicated by a colour change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies.
Sterility: passes test
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): good
- Shigella sonnei ATCC 25931: good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
fair/good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): fair/good
- Shigella sonnei ATCC 25931: fair/good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Informations légales
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.