Principaux documents
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
250 G
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
108,00 $
About This Item
Formule linéaire :
KCr(SO4)2 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-401-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
89 °C
Densité
1.83 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cr+3].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3