1.00869
Entellan™ new for cover slipper
for microscopy
276,00 $
About This Item
276,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
<8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>250 °C
Limite d'explosivité
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n/D 1.490-1.500
Viscosité
500-600 mPa.s(20 °C)
pb
137-143 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 23 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Remarque sur l'analyse
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosity (20 °C): 500 - 600 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C