1.00844
Éthanolamine
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Éthanolamine
161,00 $
About This Item
161,00 $
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Description
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
98.0-100.5% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Limite d'explosivité
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
20 cSt(23 °C)
pb
171 °C/1013 hPa
Pf
10.5 °C
Température de transition
flash point 92.5 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais