Principaux documents
1.00678
Supelco
AOX Enrichment Set
Spectroquant®
1 SET
209,00 $
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 SET
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
209,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
adsorbable organic halides (AOX)
Technique(s)
photometry: suitable
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This AOX Enrichment Set is a required accessory when performing the Spectroquant® AOX Cell Test Kit 1.00675. It contains 2 glass reservoirs for AOX enrichment.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany