Principaux documents
1.00358
Supelco
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
Synonyme(s) :
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
100 G
506,00 $
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
506,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
I2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
234-740-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Densité
4.98 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
Clé InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable