09-718
Anti-TGIF2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
TGFB-induced factor homeobox 2, transcription growth factor-beta-induced factor 2
401,00 $
About This Item
401,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGIF2 (60436)
mouse ... TGIF2(228839)
rat ... TGIF2 (499929)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2