Documents
07-852
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
MAP Kinase Kinase 1, MAPK/ERK Kinase 1, MAPKK1, MAP2K1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr292)
Informations sur le gène
human ... MAP2K1(5604)
Spécificité
Recognizes phospho-MEK1 (Thr292).
Immunogène
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat and hamster phospho-MEK1 (Thr292).
Application
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody is an antibody against phospho-MEK1 (Thr292) for use in WB.
Immunoblot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated MEK1 (Thr292) in RIPA lysates of untreated A431 cells.
Qualité
Routinely evaluated by immunoblot.
Description de la cible
~44 kDa
Liaison
Replaces: 07-348
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dual role of PID1 in regulating apoptosis induced by distinct anticancer-agents through AKT/Raf-1-dependent pathway in hepatocellular carcinoma.
Yang, et al.
Cell death discovery, 9, 139-139 (2023)