MilliporeSigma
Passer à
07-623
Anticorps anti-protéine sécrétoire des cellules de Clara
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
537,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
79
537,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
General description
10 kDa
Immunogen
Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 45 à 68 de la CCSP de souris et couplé à la KLH.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Détectez la protéine sécrétoire des cellules en dôme (anciennement, cellules de Clara) à l'aide de cet anticorps anti-protéine sécrétoire des cellules de Clara, dont l'utilisation a été validée en IH et en WB.
Sous-domaine de recherche
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la protéine sécrétoire des cellules en dôme (anciennement, cellules de Clara).
Physical form
Antisérum de lapin contenant 0,01% d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit non purifié
Preparation Note
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Contrôle
Tissu pulmonaire
Produit évalué en routine par immunotransfert sur extrait nucléaire de poumons de souris.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SAB2108761E6280HPA031828
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
dog, guinea pig, bovine, mouse, human, rabbit, rat, sheep, goat
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
RCR-252, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: 5-20 μg/mL using HUVEC cells, microarray: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c