07-449-AF647
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27), Alexa Fluor™ 647 Conjugate Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys27) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable