07-2129
Anti-phospho-Abi-1 (Ser225) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
monkey, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer225)
Informations sur le gène
human ... ABI1(10006)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abi-1 in 10 µg of EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Description de la cible
55 kDa calculated.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable