07-2114
Anti-YAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Yorkie homolog, 65 kDa Yes-associated protein, YAP65
About This Item
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YAP1(10413)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Oxidative Stress
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected YAP1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human liver tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable