07-1548
Anti-HDAC11 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
histone deacetylase 11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Immunohistochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using formalin fixed, paraffin embedded human hepatocarcinoma tissue (1:50-1:100).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Detection of HDAC11 in 10 µg of Mouse Brain lysate by Western blot analysis.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse Brain cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable