07-1398
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, canine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr308)
Informations sur le gène
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blot Analysis:
Not recommended for WB as it gives multiple bands. Please refer to 05-802R
Qualité
Antibody diluted to 1:500, IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable