07-1285
Anti-acetylated-Src (Lys430) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SRC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys430)
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Description de la cible
Endogenous Src has a molecular weight of ~60 kDa; however, the myc tag adds ~9 kDa to the weight of the protein.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293T cells transfected with myc-tagged Src and CBP