Principaux documents
07-1221
Sigma-Aldrich
from rabbit
Synonyme(s) :
PP2A phosphatase activator, PP2A, subunit B′, PP2A, subunit B′, PR53 isoform, Phosphotyrosyl phosphatase activator, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit B′, protein phosphatase 2A, regulatory
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, bovine
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPA(5524)
Description générale
PP2A is a heterotrimeric type 2 Ser/Thr phosphatase, composed of a structural subunit (A), a regulatory subunit (B), and a catalytic subunit (C). The structural A and catalytic C subunits form the constitutive core of the enzyme, which associates with one of a large number of regulatory B subunits. There are multiple isotypes (encoded by distinct genes) of the B subunit, grouped into three families: ′′′ The prototypical B (or PR55) family of subunits is encoded by three genes, Balpha, Bbeta and Bgamma . ′ ′′′ ′ ′ PP2A is distinguishable from PP2B/Calcineurin and PP2C by its partial activity in the absence of divalent cations, and its high sensitivity to Okadaic Acid. It is also thought to be the principal downmodulator of Ser/Thr kinase cascades.
Spécificité
Immunogène
The immunogen used for the purified peptide conjugated to KLH corresponds to the sequence NH2-Val-Ser-Ser-Pro-His-Phe-Gln-Val-Ala-Glu- Arg-Ala-Leu-Tyr-COOH.
Épitope : interne
Application
’’
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Kinases et phosphatases
Qualité
′μ
Description de la cible
Env. 56 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB4088
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié
Purified rabbit polyclonal IgG in PBS with 0.08% sodium azide.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non dilués jusqu′à 1 an après la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Li Fan et al.
Oncotarget, 7(39), 63887-63900 (2016-09-03)
The regulation of the ubiquitously expressed protein phosphatase 2A (PP2A) is essential for various cellular functions such as cell proliferation, transformation, and fate determination. In this study, we demonstrate that the highly conserved protein in mammals, designated FAM122A, directly interacts