07-030-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
635,00 $
About This Item
635,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Tetrahymena sp., human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antiserum (Cat. No. 07-030) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable