Documents
06-852
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-spinophiline/neurabine-II
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B 3 neurabin II, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, spinophilin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R9B(84687)
Description générale
La spinophiline/neurabine II est une protéine d'échafaudage associée à l'actine, dont les épines dendritiques des neurones sont riches.
Spécificité
Les autres espèces n'ont pas été testées.
Spécifique de la spinophiline (poids moléculaire : 120 kDa). Reconnaît également une bande qui pourrait être un produit de clivage de la spinophiline (poids moléculaire : 95 kDa).
Immunogène
Protéine de fusion avec la GST correspondant aux résidus 286 à 390 de la spinophiline/neurabine-II de cerveau de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoprécipitation :
4 μg d'un précédent lot ont permis d'immunoprécipiter la spinophiline/neurabine-II contenue dans 500 μg d'une préparation microsomale de cerveau de rat (réf. 12-144).
L'anticorps anti-spinophiline/neurabine-II est un anticorps dirigé contre la spinophiline/neurabine-II pour une utilisation en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Synapses et biologie synaptique
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur une préparation microsomale de cerveau de rat
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,25 à 1 μg/ml de ce lot a permis de détecter la spinophiline/neurabine-II dans 20 μg d'une préparation microsomale de cerveau de rat (réf. 12-144).
Description de la cible
120 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation [tampon phosphate 0,014 M (pH 7,6), NaCl 0,175 M, 0,07 % d'azoture de sodium] et 30 % de glycérol. À conserver à -20 °C.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit. Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus cérébraux
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Bridget M Nugent et al.
Nature neuroscience, 18(5), 690-697 (2015-03-31)
The developing mammalian brain is destined for a female phenotype unless exposed to gonadal hormones during a perinatal sensitive period. It has been assumed that the undifferentiated brain is masculinized by direct induction of transcription by ligand-activated nuclear steroid receptors.
A Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 273(6), 3470-3475 (1998-03-07)
In a preceding paper, we reported a novel actin filament (F-actin)-binding protein, named neurabin, which was specifically expressed in neural tissue and implicated in neurite formation. We purified from rat brain another F-actin-binding protein, which had a domain organization similar
Ryan T Terry-Lorenzo et al.
The Journal of biological chemistry, 277(48), 46535-46543 (2002-09-25)
Inhibitor-2 (I-2) bound protein phosphatase-1 (PP1) and several PP1-binding proteins from rat brain extracts, including the actin-binding proteins, neurabin I and neurabin II. Neurabins from rat brain lysates were sedimented by I-2 and its structural homologue, I-4. The central domain
Age-related changes in Usp9x protein expression and DNA methylation in mouse brain.
Jun Xu
Brain Research Molecular Brain Research null
Anthony J Baucum et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(6), 1243-1259 (2010-02-04)
Spinophilin regulates excitatory postsynaptic function and morphology during development by virtue of its interactions with filamentous actin, protein phosphatase 1, and a plethora of additional signaling proteins. To provide insight into the roles of spinophilin in mature brain, we characterized