06-1331
Anti-IL-23R Antibody, cytoplasmic
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
interleukin 23 receptor
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL23R(149233)
Description générale
Spécificité
May detect other isoforms of IL-23R (see molecular weight).
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 2-10 µg from a previous lot detected IL-23R in human PBMCs. Does not work in mouse for flow cytometry.
ELISA: A previous lot of this antibody was tested on ELISA by an independent laboratory.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23R on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
May detect other isoforms of IL-23R produced by alternative splicing: isoform 1 (~72 kDa), isoform 2 (~43 kDa), isoform 3 (~41 kDa), isoform 4 (~20 kDa), isoform 5 (~30 kDa), isoform 6 (~43 kDa) and isoform 7 (~26 kDa).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable