06-1328
Anti-Themis Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, chromosome 6 open reading frame 190, chromosome 6 open reading frame 207, protein THEMIS, Thymocyte-expressed molecule involved in selection
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (73% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Themis(210757)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Themis in 10 µg of mouse thymocyte tissue lysate.
Description de la cible
UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) entry describes 5 isoforms produced by alternative splicing: Isoform 1 at 72.780 kDa, Isoform 2 at 69.544 kDa, Isoform 3 at 68.293 kDa, Isoform 4 at 59.082 kDa, and Isoform 5 at 30.040 kDa
Remarque sur l'analyse
Mouse thymocyte tissue lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable