06-1028
Anti-Probable ergosterol biosynthetic protein 28 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Probable ergosterol biosynthetic protein 28, NET51
376,00 $
About This Item
376,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rhesus macaque
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERG28(11161)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rat liver cells. (Malik, P., et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. DOI 10.1007/s00018-010-0257-2.)
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:220 dilution of this antibody detected Probable ergosterol biosynthetic protein 28 on 10 µg of human testis tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human testis tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable