05-637-AF647
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 647
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, Bmi-1
551,00 $
About This Item
551,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F6, monoclonal
Espèces réactives
human, monkey
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMI1(648)
Description générale
Immunogène
Application
The unconjugated version (Cat. No. 05-637) is also shown to be suitable for Western blotting, Immunocytochemistry, and Immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable