05-577
Anti-PP2A Antibody, C subunit, demethylated, clone 4b7
ascites fluid, clone 4b7, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
517,00 $
About This Item
IP
WB
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4b7, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2CA(5515)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1