Principaux documents
05-23-3831
Sigma-Aldrich
BQ-123, Sodium Salt
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
Synonyme(s) :
BQ-123, Sodium Salt
1 MG
241,00 $
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
241,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H41N6O7 · Na
Poids moléculaire :
632.68
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
241,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A highly potent and selective ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB).
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 μM for ETB).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
ETA (endothelin) receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB
Conditionnement
Yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
Forme physique
Supplied as a sodium salt. Sold on the basis of peptide content.
Autres remarques
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable