05-23-2404
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human, CAS 90954-53-3, is a potent and long-acting vasodilator. Increases plasma levels of pancreatic polypeptide. Has chemotactic activity towards eosinophils.
Synonyme(s) :
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human, CGRP-I, αCGRP, ACDTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF-NH₂
685,00 $
About This Item
685,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C163H269N51O49S2/c1-73(2)52-97(186-116(226)65-179-131(233)82(18)183-139(241)98(53-74(3)4)193-137(239)94(44-35-49-176-162(171)172)188-142(244)101(57-91-62-175-72-182-91)199-159(261)128(88(24)221)213-156(258)123(79(13)14)207-151(253)110(71-265)204-160(262)126(86(22)219)210-133(235)84(20)185-157(259)125(85(21)218)211-147(249)105(61-119(229)230)198-150(252)109(70-264)203-130(232)81(17)166)140(242)194-99(54-75(5)6)141(243)202-108(69-217)149(251)190-95(45-36-50-177-163(173)174)138(240)201-106(67-215)134(236)180-63-115(225)178-64-118(228)205-121(77(9)10)155(257)208-122(78(11)12)154(256)191-93(43-32-34-48-165)136(238)196-102(58-112(167)222)144(246)197-103(59-113(168)223)143(245)195-100(56-90-40-29-26-30-41-90)145(247)209-124(80(15)16)161(263)214-51-37-46-111(214)152(254)212-127(87(23)220)158(260)200-104(60-114(169)224)146(248)206-120(76(7)8)153(255)181-66-117(227)187-107(68-216)148(250)189-92(42-31-33-47-164)135(237)184-83(19)132(234)192-96(129(170)231)55-89-38-27-25-28-39-89/h25-30,38-41,62,72-88,92-111,120-128,215-221,264-265H,31-37,42-61,63-71,164-166H2,1-24H3,(H2,167,222)(H2,168,223)(H2,169,224)(H2,170,231)(H,175,182)(H,178,225)(H,179,233)(H,180,236)(H,181,255)(H,183,241)(H,184,237)(H,185,259)(H,186,226)(H,187,227)(H,188,244)(H,189,250)(H,190,251)(H,191,256)(H,192,234)(H,193,239)(H,194,242)(H,195,245)(H,196,238)(H,197,246)(H,198,252)(H,199,261)(H,200,260)(H,201,240)(H,202,243)(H,203,232)(H,204,262)(H,205,228)(H,206,248)(H,207,253)(H,208,257)(H,209,247)(H,210,235)(H,211,249)(H,212,254)(H,213,258)(H,229,230)(H4,171,172,176)(H4,173,174,177)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-/m0/s1
Clé InChI
DNKYDHSONDSTNJ-XJVRLEFXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and long-acting vasodilator
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Henke, H., et al. 1987. Brain Res.410, 404.
Chiba, T., et al. 1984. Nature 308, 746.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable