Principaux documents
05-23-0300
Sigma-Aldrich
Atrial Natriuretic Factor 1-28, Human - CAS 91917-63-4 - Calbiochem
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable