Principaux documents
05-185-I
Sigma-Aldrich
Anti-Avian Src Antibody, clone EC10
clone EC10
25 μG
238,00 $
100 μG
611,00 $
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
238,00 $
100 μG
611,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
238,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Clone
EC10, monoclonal
Niveau de qualité
Forme
liquid
Isotype
IgG2bκ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Clone EC10 is a mouse monoclonal antibody that detects pp60Src.
Immunogène
pp60src from SR-1T cells.
Reconstitution
1.0 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stockage et stabilité
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable