05-1587
Anti-FOXO3a/FKHRL1 Antibody, clone 15F7.2
clone 15F7.2, from mouse
Synonyme(s) :
Forkhead box protein O3, AF6q21 protein, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1
401,00 $
About This Item
401,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15F7.2, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXO3(2309)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FOXO3a/FKHRL1 in 10 mg of rat liver tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat liver tissue lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable