Principaux documents
05-1355
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl histone H4 (Lys5/8/12/16), clone 3HH4-4C10
ascites fluid, clone 3HH4-4C10, from mouse
Synonyme(s) :
H4KAc, Histone H4 (acetyl), H4 histone family, member N, H4 histone, family 2, histone 2, H4, histone 2, H4a, histone IV, family 2, histone cluster 2, H4a
100 μL
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
669,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3HH4-4C10, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys5/Lys8/Lys12/Lys16)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Description générale
L'histone H4 est l'une des cinq principales histones impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. L'histone H4 est acétylée au niveau de plusieurs résidus lysine différents de sa queue par une famille d'enzymes connues sous le nom d'histone acétyltransférases (HAT). Une acétylation post-traductionnelle des domaines conservés de la queue N-terminale des histones de cœur est typiquement associée à une activation génique.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'histone H4.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'histone H4 humaine acétylée au niveau des résidus Lys5/8/12/16.
Épitope : Lys5/8/12/16
Application
Analyse par immunocytochimie :
Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'histone H4 dans des cellules A431 et HeLa.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-catégorie de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps monoclonal de souris anti-acétyl histone H4 (Lys5/8/12/16), clone 3HH4-4C10, dont l'utilisation a été validée en WB et ICC, pour détecter l'acétyl histone H4 (Lys5/8/12/16), aussi appelée H4KAc, ou histone H4 (acétyl).
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat d'extrait acide de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter l'histone H4 dans 10 µg de lysat d'extrait acide de cellules HeLa.
Description de la cible
~13 kDa
Forme physique
Liquide d'ascites sans conservateur d'IgG1κ monoclonale de souris non purifié.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat d'extrait acide de cellules HeLa
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jingwen Feng et al.
Scientific reports, 7(1), 9581-9581 (2017-08-31)
High-content screening is commonly used in studies of the DNA damage response. The double-strand break (DSB) is one of the most harmful types of DNA damage lesions. The conventional method used to quantify DSBs is γH2AX foci counting, which requires
Madhumanti Barman et al.
Frontiers in microbiology, 12, 759817-759817 (2021-12-07)
The apicomplexan parasite, Theileria annulata, is the most prevalent hemoprotozoan in livestock, causing significant economic losses worldwide. It is essential to develop new and improved therapeutics, as current control measures are compromised by the development of resistance against the only
William Newhard et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(5), 642-654 (2021-01-12)
Antiretroviral therapy is able to effectively control but not eradicate HIV infection, which can persist, leading to the need for lifelong therapy. The existence of latently HIV-infected cells is a major barrier to the eradication of chronic HIV infection. Histone
Yolanda Colino-Sanguino et al.
iScience, 21, 773-788 (2019-11-16)
Acetylation of the histone variant H2A.Z (H2A.Zac) occurs at active regulatory regions associated with gene expression. Although the Tip60 complex is proposed to acetylate H2A.Z, functional studies suggest additional enzymes are involved. Here, we show that p300 acetylates H2A.Z at
Maxime Wery et al.
RNA (New York, N.Y.), 24(2), 196-208 (2017-11-09)
Antisense transcription can regulate sense gene expression. However, previous annotations of antisense transcription units have been based on detection of mature antisense long noncoding (aslnc)RNAs by RNA-seq and/or microarrays, only giving a partial view of the antisense transcription landscape and