05-1109
Anti-Pro-Insulin C-Peptide Antibody, clone C-PEP-01
clone C-PEP-01, from mouse
Synonyme(s) :
CD220 antigen, insulin receptor
608,00 $
About This Item
608,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-PEP-01, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected insulin in human normal pancreas tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human normal pancreas tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable