04-928
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan, clone A3S, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A3S, Upstate®
Synonyme(s) :
H3, Histone H3
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A3S, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunoprecipitation:
2 μL of of a previous lot of this antibody immunoprecipitated chromatin associated with Histone H3 from a wild type yeast lysate.
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable