04-822
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody, clone 3L74, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 3L74, Upstate®
Synonyme(s) :
ras homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3L74, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOA(387)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000-1:4000 dilution of this lot detected Rho (-A, -B, -C) in RIPA lysates from human HL-60 and rat PC-12 cells. This antibody also recognized recombinant RhoA protein, but not recombinant rac1 or cdc42 proteins.
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable