04-539
Anti-MAPKAP-K2 Antibody, clone 7H4.2
clone 7H4.2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
MAPK-activated protein kinase 2, MAPKAP kinase 2
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H4.2, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPKAPK2(9261)
Immunogène
Application
Immunoblot Analysis: 1:500
Immunoprecipitation: 1:20
Signaling
MAP Kinases
Kinases & Phosphatases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable