04-283
Anti-phospho-EGFR (Tyr845) Antibody, clone 12A3
clone 12A3, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
ERBB, ERBB1
565,00 $
About This Item
565,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12A3, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr845)
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Includes EGF treated Hep2G cell lysate as a positive control