04-282
Anti-phospho-EGFR (Thr654) Antibody, clone 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
ERBB, ERBB1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, canine, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr654)
Informations sur le gène
dog ... Egfr(404306)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Includes PMA and pervanadate treated Hep2G cell lysate as a positive control