Documents
MAT379358250
Matrix Scientific
2-(Cyclobutylmethoxy)isonicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(cyclobutylmethoxy)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-4-5-12-10(6-9)15-7-8-2-1-3-8/h4-6,8H,1-3,7H2,(H,13,14)
Clé InChI
PNRNHXQTVFHWTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/082388.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/082388.html