Documents
MAT379354653
Matrix Scientific
2-Chloro-2-phenylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-2-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11)
Clé InChI
FJEOFVLOXGUWBH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/078800.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/078800.html