Documents
MAT184123093
Matrix Scientific
(2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.4]non-3-yl)-acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c12-6(13)5-11-7(14)9(10-8(11)15)3-1-2-4-9/h1-5H2,(H,10,15)(H,12,13)
Clé InChI
WPJKWNMXALXUTR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033773.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033773.html