Documents
MAT113927870
Matrix Scientific
3-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(3,5-dimethylphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-11-6-12(2)8-14(7-11)16-10-13-4-3-5-15-9-13/h6-8,13,15H,3-5,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
LIMILWFSSONKFZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023009.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023009.html