Documents
MAT091970531
Matrix Scientific
4-[(4-Methylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.76
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-13(5-3-11)15-10-12-6-8-14-9-7-12;/h2-5,12,14H,6-10H2,1H3;1H
Clé InChI
MAXMQLROVIOKML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013891.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013891.html