Documents
MAT047025411
Matrix Scientific
2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.04
Numéro MDL:
Point d'ébullition
120-121
Pf
28-29
Densité
1.54
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
GPKYZQLMEPJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Boiling point
120-121
Melting Point
28-29
Densité
1.54
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007180.html