Documents
MAN412119618
Manchester Organics
3-[(2-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
Clé InChI
WQRRQWLNQDEZPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A41815