Documents
MAN238931010
Manchester Organics
N-(1-Pyridin-3-yl-ethyl)-hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[1-(hydroxyamino)ethyl]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(9-10)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9-10H,1H3
Clé InChI
SBYDBORWSVDNMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C20818