Documents
LIFH95E162D8
Life Chemicals Inc.
2-(3,4-difluorophenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-5-4-8(7-10(9)13)11-3-1-2-6-14-11;/h4-5,7,11,14H,1-3,6H2;1H
Clé InChI
XHNXPULVGKSCIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid