Documents
LIFH779AE4D6
Life Chemicals Inc.
3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c9-6(10)7-2-1-5(7)3-8-4-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
BMMUJLSVMRSEKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid