Documents
LIFH55F4F29B
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-ethyl-4-methylpyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-ethyl-4-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-3-6-5(2)4-7(8)10-9-6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ANSRVOCQAGWFJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid