Documents
LIFH11AADBBF
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-6-hydrazinylpyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-hydrazinopyridazine
Inchi Code
1S/C7H10N4/c8-9-7-4-3-6(10-11-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
ZAYUKNGGBCPGAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid