Documents
LIFH03B69CD0
Life Chemicals Inc.
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-ylamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-5-10-7-4-2-3-6(9)8(7)11-5/h6H,2-4,9H2,1H3
Clé InChI
SDXVLTANPSZQGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid