Documents
LIF945292059
Life Chemicals Inc.
5-chloro-6-(oxolan-3-yloxy)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c11-8-3-6(10(13)14)4-12-9(8)16-7-1-2-15-5-7/h3-4,7H,1-2,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
GCAKKYPDSDVHKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid