Documents
LIF945291229
Life Chemicals Inc.
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-10-11-6(1)7-5-8-3-4-9-7/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
XBSVVLLAMHTBPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid